Learn More
Merck MultiScreen™ GFB Filter Plates
Marca:  Merck MAFBN0B50
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10771981
  • 2755.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Standard
1 μm
Non-sterile
0.26 cm2
50/Pk.
128 mm
14.4 mm
8 x 12
96
50 to 250 μL
Enzyme Assays with Precipitation
128 x 85.5 x 14.4 mm
85.5 mm