Learn More
Merck MultiScreenHTS 384-Well Filter Plates
Use in automated, high throughput applications, including biological assays and sample preparation. MultiScreenHTS 384-Well Filter Plates are non-sterile, single use plates available in several mesh materials and pore sizes to meet the needs of different applications.
1270.00€ - 5715.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Membrana | Glass Fiber, Polyester Mesh |
Matrice | 16 x 24 |
Colore | Opaque, White Bottom |
Materiale | Barex |
Codice del prodotto | Marca | Membrana | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Membrana | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10500275
|
Merck
MZFCN0W10 |
Glass Fiber, Polyester Mesh | 1.2 μm | 10/Pk. |
1270.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11542144
|
Merck
MZFBN0W50 |
Glass Fiber, Polyester Mesh | 1 μm | 50/Pk. |
5715.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10602605
|
Merck
MZFBN0W10 |
Glass Fiber, Polyester Mesh | 1 μm | 10/Pk. |
1270.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11784694
|
Merck
MZFCN0W50 |
Glass Fiber, Polyester Mesh | 1.2 μm | 50/Pk. |
5715.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
For use in receptor-ligand binding, general sample preparation, enzyme assays with precipitation and DNA purification.- Rigid sidewalls allows full compatibility with automated/robotic systems
- Unique plate design and individually sealed filter discs prevent cross-talk between wells
- Opaque plastic lids prevents light transfer between wells during direct scintillation counting
- Barcoding available
- Meet ANSI™/SBS standards
Specifica
Standard | |
16 x 24 | |
Barex | |
Non-sterile | |
1.28 cm | |
1.44 cm |
Glass Fiber, Polyester Mesh | |
Opaque, White Bottom | |
384 | |
1.28 x 8.55 x 1.44 cm | |
8.55 cm |