Learn More
Honeywell™ Mutex E Light Protective Clothing
Codice prodotto. p-7159663
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15683346
Marca: Honeywell™ 4500101S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Breathable, single-use protective clothing designed to protect against particle contamination and chemical splashes.
  • Antistatic
  • Silicone and latex free
  • Excellent ergonomics and fitting
    • 3-piece hood
    • Special crotch design
    • Outside flap and dual slider sipper
    • Breathability
    • 3-layer polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical-resistant Coveralls
Size Small
Sesso Unisex
Materiale 3-layer Polypropylene
Colore White
Classe di protezione Protection type: 5, 6
Spessore 56 gsm