Learn More
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) Mouse, Clone: MYOG/2660, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4656-MSM4-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15900558
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Myogenin (Skeletal Muscle Marker)
Nuclear
MYOG/2660
Unconjugated
Mouse
34kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4656
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human myogenin (MYOG) protein
Rh-30 cells. Skeletal muscle or rhabdomyosarcoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.