Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myristic acid, 99%
Catalog Number 10143110
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
544-63-8
C14H28O2
228.38
MFCD00002744
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
11005
CHEBI:28875
tetradecanoic acid
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
544-63-8
C14H28O2
228.38
MFCD00002744
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
11005
CHEBI:28875
tetradecanoic acid
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Myristic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C to 57.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 326.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)12CO2H
Quantità 1 kg
Beilstein 02, 365
Indice di Merck 15, 6419
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Peso formulazione 228.37
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass, Powder, Flakes or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Myristic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.