Learn More
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10050850
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
3647-69-6
C6H12ClNO·HCl
186.08
MFCD00012797
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
77210
4-(2-chloroethyl)morpholine;hydrochloride
C1COCCN1CCCl.Cl
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
3647-69-6
C6H12ClNO·HCl
186.08
MFCD00012797
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
77210
4-(2-chloroethyl)morpholine;hydrochloride
C1COCCN1CCCl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182°C to 185°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (80°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 186.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Hygroscopic Crystalline Powder