Learn More
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Sinonimo | n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 149.24 |
Percent Purity | 97% |