Learn More
N-BOC-L-Aspartic acid, 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-BOC-L-Aspartic acid |
Punto di fusione | 116.0°C to 120.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H |
Quantità | 1 g |
Rotazione specifica | − 6.20 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble in water. |