Learn More
n-Butanol (Clear, Colorless Liq.), Fisher BioReagents
Catalog Number 10420074
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
n-Butanol is used as an analytical reagent and solvent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Butanol
Punto di fusione -89°C
Colore Colorless
Acidità 0.005% max.
Densità 0.810g/cm³
Punti di ebollizione 117.6°C
Quantità 25 mL
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio ≥99.8 %
Formula lineare CH3CH2CH2CH2OH
Pressione del vapore 6.7mbar at 20°C
Numero UN 1120
Viscosità 2.95 mPa/s at 20°C
Acqua 0.1% max.
Indice di Merck 15, 1542
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99.8%