Learn More
n-Butyltriphenylphosphonium bromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10785361
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
1779-51-7
C22H24BrP
399.31
MFCD00011855
IKWKJIWDLVYZIY-UHFFFAOYSA-M
butyltriphenylphosphonium bromide, n-butyltriphenylphosphonium bromide, 1-butyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide, butyl triphenyl phosphonium bromide, butyl triphenyl phosphine bromide, n-butyltriphenylphosphonium chloride, butyltriphenylphosphanium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide 1:1, n-butyl triphenylphosphonium bromide
159628
[Br-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1779-51-7
C22H24BrP
399.31
MFCD00011855
IKWKJIWDLVYZIY-UHFFFAOYSA-M
butyltriphenylphosphonium bromide, n-butyltriphenylphosphonium bromide, 1-butyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide, butyl triphenyl phosphonium bromide, butyl triphenyl phosphine bromide, n-butyltriphenylphosphonium chloride, butyltriphenylphosphanium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide 1:1, n-butyl triphenylphosphonium bromide
159628
[Br-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Butyltriphenylphosphonium bromide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240.0°C to 243.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3P(C6H5)3Br
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,fairly soluble in lower alcohols,slightly soluble in aromatic hydrocarbons
IUPAC Name butyltriphenylphosphanium bromide
Peso formulazione 399.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyltriphenylphosphonium bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.