Learn More
n-Hexane 95%, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™
331.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
2.5 L
Specifica
CAS | 110-54-3 |
Formula molecolare | C6H14 |
Numero MDL | MFCD02179311 |
Numero UN | 1208 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCCC |
IUPAC Name | hexane |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
Quantità | 2.5 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.