Learn More
n-methyl-(1-methyl-1h-indol-7-yl)methylamine, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 174.25 |
Percent Purity | 90% |