Learn More
N-Methyl-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
10g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-methyl-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrochloride |
CAS min. % | 90.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10g |
Peso formulazione | 202.64 |
Percent Purity | 90% |