Learn More
N-Methylmorpholine, 99.5%, purified by redistillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10556430
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
109-02-4
C5H11NO
101.15
MFCD00006175
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
7972
4-methylmorpholine
CN1CCOCC1
109-02-4
C5H11NO
101.15
MFCD00006175
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
7972
4-methylmorpholine
CN1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N-Methylmorpholine
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -65.0°C
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 14°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4339 to 1.4359
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,6362
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosità 0.91 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylmorpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.