Learn More
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, 95%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 345180100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 4439-20-7 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità | 10g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
4439-20-7 | |
148.2 | |
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N | |
78179 | |
C(CNCCO)NCCO |
C6H16N2O2 | |
MFCD00002842 | |
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol | |
2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]ethanol |
Specifica
N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine | |
Glass bottle | |
92°C to 99°C | |
4439-20-7 | |
100.0 | |
C6H16N2O2 | |
MFCD00002842 | |
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]ethanol | |
78179 | |
Powder and/or Chunks |
Authentic | |
White to Yellow | |
10g | |
94.0 | |
95% | |
(HOCH2CH2NHCH2-)2 | |
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol | |
C(CNCCO)NCCO | |
148.2 | |
148.2 | |
95% |
Sicurezza e movimentazione
- N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.