Learn More
n-Propyltrichlorosilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Propyltrichlorosilane |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Colorless to Brown |
Densità | 1.1900g/mL |
Punti di ebollizione | 123.0°C to 124.0°C |
Punto d'infiammabilità | 31°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Propyltrichlorosilane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.