Learn More
N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95%+ |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 244.17 |
Percent Purity | 95% |