Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Clear Plastic PVC Vacuum Tubing
Tubo per vuoto Nalgene 180, pratico ed efficiente con parete spessa in PVC resistente al vuoto completo (29.9inHg, 760 mmHg) a temperatura ambiente.
dietro preventivo
Specifica
Certificazione/Conformità | Material is Food-Grade and complies with USP VI and USDA regulations. |
---|---|
Materiale | PVC |
Descrizione
I tubi per vuoto in plastica trasparenti Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 sono pratici ed efficienti, le spesse pareti in PVC possono resistere al vuoto (29.9 inHg, 760 mmHg) a temperatura ambiente. Il materiale è di qualità alimentare e conforme alle normative USP VI e USDA.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.Specifica
Material is Food-Grade and complies with USP VI and USDA regulations. | |
PVC |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota:
non indicato per uso medico. I tubi in PVC Nalgene 180 e 980 contengono DEHP ftalato (di-2-etilesilftalato), un plastificante comunemente utilizzato. L'Envirnmental Agency della California ha rilevato che questa sostanza chimica causa il cancro o la tossicità riproduttiva.