Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Amber PPCO High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials: Nonsterile
Identify samples quickly with these amber PPCO high-profile closures with color-coded inserts. Eliminate risky O-rings while providing a barrier for light-sensitive reagents.
268.00€
Specifica
Descrizione High-profile closures w/color coders for micro packaging vials
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale PPCO
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10727283
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0111
White
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11304525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0112
Yellow
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11314525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0113
Orange
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10098772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0114
Green
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10425513
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0115
Red
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10592035
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0116
Blue
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10374623
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0117
Gold
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10028922
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0118
Purple
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10344103
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-0119
Natural
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11324525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-1110
Teal
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10304153
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362825-1111
Amber
268.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Identify samples quickly using Thermo Scientific™ Nalgene™ Amber PPCO High-Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials. Noncytotoxic and nonpyrogenic, these closures do not use O-rings that might fall out or contaminate contents.
Features:
  • Vials (listed separately) and closures are pressure-tested together at 7.5psig.
  • Screw closure is threaded.
  • Permanently attached, color-coded inserts are free of toxic heavy metals.
  • Inserts do not come in contact with vial contents.
  • Create a leakproof† seal when used with Nalgene Micro Packaging Vials
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1000 per case. Order nonsterile amber vials separately (Cat. No. 362805).
Specifica
Specifica
High-profile closures w/color coders for micro packaging vials
PPCO
1000
Nalgene
Screw Cap
ISO 13485:2016
11 mm
11 mm
Non-sterile
500
Polypropylene Copolymer
500 Bag, 1000 Cs.
Closure
SDS
Product Certifications
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.