Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reusable Analytical Funnels
Use this filter holder with funnel with any filtering flask or manifold that accepts a suitable rubber stopper with hole.
226.00€ - 242.00€
Specifica
Materiale Polisolfone
Autoclavabile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10758501
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
DS0310-4000
250 ml
226.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10614022
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
DS0310-4050
500 mL
242.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with any filtering flask or vacuum manifold that accepts a rubber stopper with hole. Comes with easy-to-use, no twist vacuum gasket; sterilization and analytical support plates. Accepts 47 ot 50 mm diameter membranes. 1 unit per case.
Features:
  • Reusable, autoclavable polysulfone lasts for years
  • Graduated upper chamber for easy sample measurement
  • Includes analytical and sterilization support plates
  • Use with filtering flasks or manifolds
Includes:
  • Rugged polysulfone funnel
  • Polypropylene copolymer cover with three ports
  • Three friction-fit TPE caps
  • Support plate for 47mm membrane
  • No-twist vacuum silicone gasket which can replace a No. 7 or 8 rubber stopper with 0.56″ (15mm) hole
Specifica
Specifica
Polisolfone