Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: Autoclavable
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
7.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21933" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Flaconi in PPCO Thermo scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta per applicazioni di laboratorio che richiedono un'eccellente resistenza chimica e la sterilizzazione in autoclave con e senza contenuto. Questi flaconi in copolimero di polipropilene sono semitrasparenti e permettono la visualizzazione del contenuto.
- I tappi senza rivestimento interno garantiscono la† massima protezione a tenuta ermetica senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
- Sterilizzabile in autoclave
Nota:
svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio.
I contenitori in LDPE Nalgene, HDPE, PP e PMP possono essere utilizzati per la conservazione a lungo termine. Tuttavia, è sconsigliata l'esposizione diretta ai raggi UV.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Capacità | 0.125 once, 4 ml |
Capacità (sistema metrico) | 4 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 0.125 oz. |
Colore | Naturale, traslucido |
Descrizione | Bottiglia a imboccatura sterilizzabile in autoclave |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 8 mm |
Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
N. per custodia | 72 |
N. per confezione | 12 |
Sterilità | Non sterile |
Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.