Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ Biotainer™ in PETG
Rispetto ai flaconi progettati per il riutilizzo, eliminano i costi di pulizia, sterilizzazione e convalide associate.
Marca: Thermo Scientific™ 3025-42
501.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.63500kg
Descrizione
I flaconi in PETG Biotainer™ Nalgene™ di Thermo Scientific™ eliminano i costi di pulizia, di sterilizzazione e le convalide associate richieste dai flaconi destinati al riutilizzo e sono ideali per la conservazione a lungo termine di materiali sensibili al pH come i terreni di coltura. Certificati sterili e pronti all'uso, tutti i flaconi Biotainer sono trattati con irradiazione gamma a un livello di sicurezza sterilità (SAL) di 10–6.
- Durable, crystal clear PETG for sample integrity
- Closures with polyethylene foam core liners for leakproof† assurance
- Custom options available for fluid transfer applications
- Supported by extensive validation documentation
- Suitable for storage in conditions from -40° to +70°C
Specifica
Pozzetti quadrati | |
52 mm | |
38 mm | |
125 ml | |
Trasparente | |
2 in. | |
28 mm | |
PETG | |
5 | |
Sì | |
Yes | |
Stretta |
105 mm | |
4.13 in. | |
4.23 once, 125 ml | |
4.23 oz. | |
3025-42 | |
1.1 in. | |
Prolonged Storage | |
100 | |
Confezione da 5, contenitore da 70 | |
USP Classe VI, non citotossico, USP <661>, non pirogeno, FDA 21CFR 177.1315 | |
Yes | |
Square |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/bottiglie/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/bottiglie di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.