Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Filtri per colli dei flaconi monouso sterili Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrane in PES per una filtrazione sterile di terreni di coltura e sieri.
Marca: Thermo Scientific™ 597-4520
196.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21903" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.10600kg
Allerta:
ATTENZIONE: utilizzare solo flaconi sterili destinati all'uso con il vuoto. Utilizzare sempre le schermature di sicurezza durante le procedure in vuoto.
Descrizione
Filtri per colli dei flaconi monouso sterili Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrane in PES per una filtrazione sterile di terreni di coltura, sieri, additivi e tamponi. Ad alta portata e resa elevata per una maggiore efficienza di filtrazione. Esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto.
Caratteristiche::- Contrassegnati con numero di catalogo, tipo di membrana, dimensione dei pori, numero di lotto e data di scadenza per una facile tracciabilità
- Sterilizzati con radiazione gamma e confezionati singolarmente per una durata di conservazione sterile di 5 anni
- Graduazioni stampate per una facile visualizzazione delle dimensioni del campione
- Braccio laterale con adattatore per tubo a sgancio rapido per agevolare la sostituzione fra i filtri
- Non citotossici, apirogeni
Membrane in polietersulfone (PES):
- La membrana in PES è la scelta migliore per i fluidi di coltura cellulare. Ad assorbimento proteico minimo per garantire l'equilibrio delle proteine e con un livello minimo di estraibili per assicurare la purezza dei terreni
- La membrana in PES asimmetrica e l'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto garantiscono una maggiore efficienza di filtrazione dei liquidi con portata e resa elevata
- Utilizzare le membrane da 0.2 μm per la filtrazione sterile e le membrane da 0.45 μm per la chiarificazione dei liquidi e la rimozione delle particelle
Comprende:
Camera graduata in polistirene; collo con codifica a colori blu e braccio laterale con tappo di sfiato in cellulosa e raccordo del tubo a sgancio rapido; membrane di 50, 75 o 90 mm di diametro; fondo filettato per il fissaggio su flaconi con dimensioni del collo di 33 o 45 mm.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Single-use | |
Polystyrene | |
0.2 µm | |
45 mm | |
12 | |
1000 ml | |
90 mm |
Membrane Filter | |
PES | |
Sterile | |
12 | |
Bottle Top Filter | |
90 mm | |
Sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.