Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Filtri per colli dei flaconi monouso sterili Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrane in PES per una filtrazione sterile di terreni di coltura e sieri.
Marca: Thermo Scientific™ 295-4545
113.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21903" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.39500kg
Allerta:
CAUTION: Use only sterile bottles designed for use with vacuum. Always use safety shield during vacuum procedures.
Descrizione
Filtri per colli dei flaconi monouso sterili Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrane in PES per una filtrazione sterile di terreni di coltura, sieri, additivi e tamponi. Ad alta portata e resa elevata per una maggiore efficienza di filtrazione. Esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto.
- Available in PES and SFCA membranes. Devices are color coded according to membrane.
- Devices feature the fastest flow rate and lowest clogging of comparable alternatives
- 0.1um PES available for mycoplasma protection
- 0.2um PES devices are stem cell and mouse embryonic assay (MEA) tested
- Non-pyrogenic and endotoxin free - Rapid-Flow filters meet the most rigorous testing standards for any vacuum filtration unit
- Available with Fit for Purpose Sterile documentation
Specifica
Single-use | |
Polystyrene | |
0.45 µm | |
45 mm | |
12 | |
500 ml | |
75 mm |
Membrane Filter | |
PES | |
Sterile | |
12 | |
Bottle Top Filter | |
75 mm | |
Sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.