Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
Marca: Thermo Scientific™ 727-2045
305.39 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Nalgene™ syringe filters are built to meet your lab’s clarification and sterilization needs. Our filters are available in a variety of sizes and membranes that can be easily used for both sterile and non-sterile laboratory applications. Whether your research necessitates prefiltration, sample preparation, sterile filtration, laboratory filtration, or gas venting, Nalgene syringe filters are lab essentials.
Caratteristiche principali- Formato del campione compreso tra 10 e 100 ml
- Ingresso: Luer Lok femmina™
- Uscita: Luer Slip maschio
- Involucro in polipropilene con anelli con codifica a colori
- Dimensione dei pori e tipo di membrana stampati sull'unità
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA)
- A basso assorbimento proteico, estraibili inferiori rispetto alle membrane CA standard
- Indicato per fluidi per colture cellulari e soluzioni cellulari
- Involucro in polipropilene con anelli di colore blu
Acetato di cellulosa (CA)
- Assorbimento proteico ed estraibili moderati
- Per filtrazione e chiarificazione sterile di: tamponi, soluzioni acquose e reagenti
- Involucro in polipropilene con anelli di colore rosso
Nylon
- Naturalmente idrofilo, a basso contenuto di estraibili, moderato assorbimento proteico
- Indicato per alcool, crioprotettori quali DMSO e con solventi acquosi/biologici e deboli
- Involucro in polipropilene con anelli di colore rosa
- Naturalmente idrofobico
- Eccellente per la filtrazione di solventi HPLC/GC. Ideale per lo sfiato sterile dell'aria o di altri gas durante la filtrazione
- Involucri in polipropilene con anelli di colore bianco
Specifica
Nylon | |
Non sterile | |
Fewer resources used and less waste | |
Nalgene™ | |
10 to 100 mL (Sample) | |
25 mm |
0.45 μm | |
Filtrazione di crioprotettori quali DMSO, soluzioni biologiche acquose, soluzioni alcoliche e applicazioni con solventi non acquosi/HPLC/GC | |
Polipropilene (PP) con anello rosa | |
Filtro per siringa | |
25 mm |