Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in HDPE ambra a imboccatura larga
Descrizione
I flaconi da laboratorio in HDPE ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ con imboccatura larga riducono la trasmissione di luce UV per proteggere i contenuti fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento. Tenuta ermetica† garantita.
- Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive contents
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle where exposure to light needs to be restricted
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
- Comply with USP XXIII requiremnts for maximum light transmission
- Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw caps
Specifica
Capacità | 4 once, 125 ml |
Rivestimento interno chiusura | Senza rivestimento interno |
Materiale chiusura | Polipropilene (PP) |
Dimensione chiusura | 38 mm |
Tipo di chiusura | Chiusura a vite |
Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 3.91 in. |
Altezza (sistema metrico) | 99 mm |
Erogazione attraverso la chiusura | No |
Larghezza (sistema imperiale) | 1.98 in. |
Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.