Learn More
BRAND™ nano-cap™ Pipet Tips
For the nanoliter range molecular biological applications such as PCR
30.15€ - 53.30€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Colore | Colorless |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.45 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 3.7cm |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15154897
|
BRAND™
732102 |
Standard | 0.1 to 20 μL | TipRefill, 10 racks of 96 pieces |
50.25€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15174907
|
BRAND™
732202 |
Standard | 0.5 to 10 μL | TipBox, five boxes of 96 pieces |
53.30€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15194887
|
BRAND™
732022 |
Standard | 0.1 to 20 μL | Bulk packed in 10 reclosable bags of 1000 pieces |
30.15€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
- Available sterile and non-sterile
- Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality and sterilized with beta radiation
- Suitable for pipettes using standard ultra-micro or 'crystal' tips for volumes up to 20 μL
- Features capillary rise that is visible to naked eye even for volumes as low as 0.1 μL
- All unopened packages are DNA-, RNase-, endotoxin- and ATP-free
- Available either in bulk packages or in convenient rack format
- Tips are colorless; gray-colored tip tray aids identification
Specifica
Non-sterile | |
Autoclavable | |
3.7cm | |
Nano-cap |
Colorless | |
1.45 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Polypropylene |