Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 647, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
90.18€ - 317.63€
Specifica
Antigene Nano-Secondary™
Coniugato CoraLite Plus 647
Forma Liquid
Specie ospite Alpaca
Target Species Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18006865
Vedere i documenti
Chromotek
shuGCL647-2-10
10 μL
90.18€
10µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18058695
missing translation for 'viewDocuments'
Chromotek
shuGCL647-2-100
100 μL
317.63€
100µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spécification
Spécification
Nano-Secondary™
Liquid
Human
Secondary
CoraLite Plus 647
Alpaca
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis