Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Chromotek shuGCL750-2-100
Codice prodotto. 18015125
  • 317.63€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Specifica
Specifica
Nano-Secondary™
Alpaca
Secondary
Liquid
CoraLite Plus 750
100 μL