Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
90.18€ - 317.63€
Specifica
| Antigene | Nano-Secondary™ |
|---|---|
| Coniugato | CoraLite Plus 750 |
| Forma | Liquid |
| Specie ospite | Alpaca |
| Target Species | Human |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18099815
|
Chromotek
shuGCL750-2-10 |
10 μL |
90.18€
10µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18015125
|
Chromotek
shuGCL750-2-100 |
100 μL |
317.63€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Specifica
| Nano-Secondary™ | |
| Liquid | |
| Human | |
| Secondary |
| CoraLite Plus 750 | |
| Alpaca | |
| IgG |