Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nanosep™ MF Centrifugal Devices with Bio-Inert™ Membrane
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) ODM02C35
1380.78 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21653" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.14000kg
Codice prodotto. 17114801
  • 1925.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Aqua
Bio-Inert (modified nylon)
Non-sterile
500/Pk.
EFA: 0.3 cm2
0.2 μm
Polypropylene
50 to 500 μL (Sample)