Learn More
BRAND™ Narrow Neck Erlenmeyer Flask
Narrow Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
Marca: BRAND™ 92763
391.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 54.81000kg
Descripción
- Borosilicate Glass 3.3
- DIN ISO 1773
- With beaded rim and graduation
Especificaciones
2000 mL | |
Narrow | |
Beaded |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Yes |