Learn More
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa.
Marca:  Thermo Scientific™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12478666
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa.
  • Unassembled convenience kits
  • Choice of 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
  • Eliminate leaching of ions
  • Provide consistent pH for duration of sample storage life
  • With polypropylene open top screw caps and PTFE/silicone septa
  • Convenient packaging for storerooms or laboratory cabinets
Specifica
Specifica
Amber
Glass
PTFE/Silicone
Screw Cap (Open-top) with Septum
18-400
21 mm
16 mL
4.375 dr.
70 mm