Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers and Decrimpers for Cleanrooms
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage.
Marca:  Thermo Scientific™ C4020-100SS
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.79900kg
Codice prodotto. 15217308
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage when you use stainless-steel Thermo Scientific™ National Manual Crimpers and Decrimpers.
Crimpers provide a reproducible, secure vial closure; decrimpers allow easy removal of aluminum seals without breakage.
  • Stainless steel construction
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Industrial Chromatography
Chromatography, Serum Vial
Manual Crimper
20 mm
National
1 Ea.