Learn More
Thermo Scientific™ National Snap-It™ Closures for 12 x 32 crimp/snap vials
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
Marca:  Thermo Scientific™ C4011-57
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 12493768
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
  • Caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Easy to apply and easy to remove from vials
  • Available in a variety of colors and septa choices
Specifica
Specifica
C4011-57
Yes
Integral-Star Slit
11 mm
Clear
2 mL
National Snap-It