Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Snap Cap Wide-Opening Vials
Thermo Scientific™ National Target Snap Cap Wide-Opening Vials are easier to fill and provide a larger target area for the autosampler needle.
Marca:  Thermo Scientific™ C4011-V5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10579355
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Target Snap Cap Wide-Opening Vials are easier to fill and provide a larger target area for the autosampler needle.
  • 2mL, 12 x 32mm Crimp/Snap Ring Vials
  • Fit rotating or robotic arm autosamplers
  • I-D™ vials feature write-on patch with graduations at 0.5, 1.0 and 1.5mL
  • Target Snap-It™ vials can be used with snap caps or aluminum crimp seal closures
  • Fit most autosamplers that accommodate the 12 × 32mm vial format
  • Superior quality 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
  • Uniformly flat bottom for security with inserts
Specifica
Specifica
Micro-V Clear Glass Snap-It Microsampling Vial
15 μL
15 μL
Micro-V™ Clear Glass Snap-It Microsampling Vial