Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Unassembled Vial, Cap and Septum Convenience Kits
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
Marca:  Thermo Scientific™ C4010-89W
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12443688
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • I-D™ vials feature write-on patch with graduations
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with septa are not attached to vials (packed in separate polybag)
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifica
Specifica
Light Blue
Clear
No
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Clear Glass; ID patch; Light Blue Cap, Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum; 2mL
PTFE, Silicone
2 mL