Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Unassembled Vial, Cap and Septum Convenience Kits
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
Marca:  Thermo Scientific™ C4010-90W
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12483688
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • I-D™ vials feature write-on patch with graduations
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with septa are not attached to vials (packed in separate polybag)
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifica
Specifica
Light Blue
Clear
No
PTFE Unassembled
Clear Glass; ID patch; Light Blue Cap, White PTFE Septum; 2mL
PTFE
2 mL