Learn More
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber GSR Semi-Vacuum Tubing
Use this tubing for a variety of industrial, construction and chemical applications. Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber GSR Semi-Vacuum Tubing provides an ideal combination of chemical resistance and pump life.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 710072
11.78 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.71000kg
Codice prodotto. 11724016
Quantità Prezzo
1 101.00€ / 25m
10 90.33€ / 25m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Very good elasticity and flexibility
  • Good resistance to abrasion
  • Meets FDA requirements
Specifica
Specifica
FDA compliant, food WCR
Natural Rubber
25 m
Handle many industrial applications
Red
70°C
5 mm
10 mm
2.5 mm
-40°C
Flexible