Learn More
BRAND™ Natural Rubber Stopper
Red Stopper constructed of natural red rubber.
Marca: BRAND™ 144385
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.38000kg
Descrizione
- Natural rubber (NR)
- Red
Specifica
Red | |
20 mm | |
16 mm |
Stopper | |
12 mm | |
Rubber |