Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07560kg
Descrizione
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Solid stoppers with no holes
Specifica
Rosso | |
Per uso di laboratorio | |
14 mm | |
Gomma naturale | |
24 mm |
Tappo | |
11 mm | |
Confezione da 20 | |
46/55 IRHD |