Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34920kg
Codice prodotto. 11522942
  • 18.40€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Specifica
Rosso
Per uso di laboratorio
64 mm
Gomma naturale
49 mm
Tappo
57 mm
Confezione da 2
46/55 IRHD