Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Solid stoppers with no holes
Specifica
Rosso | |
Per uso di laboratorio | |
69 mm | |
Gomma naturale | |
49 mm |
Tappo | |
62 mm | |
Confezione da 2 | |
46/55 IRHD |