Learn More
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10428972
  • 14.80€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used for laboratory purposes.
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Stoppers with two holes
Specifica
Specifica
Rosso
Per l'uso in laboratorio
59.5 mm
Gomma naturale
45.5 mm
Tappo
53 mm
Confezione da 2
46/55 IRHD
5 mm