Learn More
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11557642
  • 17.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used for laboratory purposes.
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Stoppers with two holes
Specifica
Specifica
Rosso
Per l'uso in laboratorio
85 mm
Gomma naturale
54 mm
Tappo
75 mm
1 ciascuno
46/55 IRHD
5 mm