Learn More
VACUUBRAND™ NBR O-rings
3.35€ - 5.35€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10224332
|
VACUUBRAND™
23120794 |
71 x 2.5mm |
3.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11949781
|
VACUUBRAND™
20638139 |
114 x 2mm |
5.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
O-Ring | |
NBR | |
1Pack |