Learn More
HUBER Tubi in gomma nitrilica NE 8
Pressureless drain hose for transferring fluids
Marca:  HUBER 6075
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06480kg
Codice prodotto. 10427441
  • 38.74€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hose NBR-NW8
  • NBR
  • Minnimum temperature: -25°C
  • Maximum temperature: 110°C
  • Length: Variable
  • Internal diameter: 8 mm
Specifica
Specifica
Gomma nitrilica
Transferring Fluids
Flexible