missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Standard neodimio, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in polietilene
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Nd | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Neodymium Standard |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Certificato di analisi | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
| CAS min. % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS max % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1000 µg/mL Neodymium
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto