missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEU2 Monoclonal Antibody (OTI8C12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA503332
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene belongs to a family of glycohydrolytic enzymes which remove sialic acid residues from glycoproteins and glycolipids. Expression studies in COS7 cells confirmed that this gene encodes a functional sialidase. Its cytosolic localization was demonstrated by cell fractionation experiments.Specifica
| NEU2 | |
| Monoclonal | |
| 0.93 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9Y3R4 | |
| NEU2 | |
| Full length human recombit protein of human NEU2 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI8C12 | |
| Unconjugated | |
| NEU2 | |
| SIAL2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4759 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto