missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEU2 Monoclonal Antibody (OTI8C12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifica
| Antigene | NEU2 |
|---|---|
| Clone | OTI8C12 |
| Concentrazione | 0.93 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17539051
|
Origene Technologies
TA503332S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17519051
|
Origene Technologies
TA503332 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NEU2 Monoclonal antibody specifically detects NEU2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| NEU2 | |
| 0.93 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2b | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI8C12 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto